3',5'-Diméthoxy-4'-hydroxyacétophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA2203-1G BIA2203-25G BIA2203-5G
APOSBIA2203-1GEA 26.3 EUR InStock
APOSBIA2203-1G APOSBIA2203-25G APOSBIA2203-5G
3',5'-Diméthoxy-4'-hydroxyacétophénone 99%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point de fusion: 117…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008748
Numéro CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité