4-Aminophenylphosphate sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA4012-100MG BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA 72.7 EUR InStock
APOSBIA4012-100MG APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Formule: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Point de fusion: 176 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 108084-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité