D-(+)-Arabitol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA4016-100G BIA4016-25G
APOSBIA4016-100GEA 299 EUR InStock
APOSBIA4016-100G APOSBIA4016-25G
D-(+)-Arabitol
D(+)-Arabitol
Producer of xylitol via biotransformation.
Formule: C₅H₁₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004709
Numéro CAS: 488-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité