L-α-Aminoadipic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
BIA4025-1G BIA4025-5G
APOSBIA4025-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSBIA4025-1G APOSBIA4025-5G
L-α-Aminoadipic acid
L-α-Aminoadipic acid
Formule: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002636
Numéro CAS: 1118-90-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité