7-Aminoactinomycine D (7-AAD)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIA4306-5MGEA 725 EUR InStock
APOSBIA4306-5MG APOSBIA4306-1MG
7-Aminoactinomycine D (7-AAD)
7-Aminoactinomycine D (7-AAD)
Fluorescent DNA stain.
Formule: C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆
MW: 1270,43 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077295
Numéro CAS: 7240-37-1
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité