17-AAG
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA4307-10MG BIA4307-25MG
APOSBIA4307-10MGEA 102 EUR InStock
APOSBIA4307-10MG APOSBIA4307-25MG
17-AAG
17-AAG
Hsp90 inhibitor.
Formule: C₃₁H₄₃N₃O₈
MW: 585,7 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04973892
Numéro CAS: 75747-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité