Ascomycin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA4317-50MG BIA4317-100MG
APOSBIA4317-50MGEA 59.6 EUR InStock
APOSBIA4317-50MG APOSBIA4317-100MG
Ascomycin
Ascomycin
Formule: C₄₃H₆₉NO₁₂
MW: 790 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06198665
Numéro CAS: 104987-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité