Artemisinin (de Artemisia annua)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Qinghaosu, Arteannuin, (3R,5aS,6R,8aS,9R,12S,12aR)-3,6,9-Trimethyloctahydro-12H-3,12-epoxy[1,2]dioxepino[4,3-i]isochromen-10(3H)-one
BIA4320-100MG BIA4320-250MG BIA4320-500MG
APOSBIA4320-100MGEA 183 EUR InStock
APOSBIA4320-100MG APOSBIA4320-250MG APOSBIA4320-500MG
Artemisinin (de Artemisia annua)
Artemisinin
Formule: C₁₅H₂₂O₅
MW: 282,34 g/mol
Point de fusion: 156…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081057
Numéro CAS: 63968-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité