Aflatoxicol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Aflatoxin R0
BIA4321-1MG BIA4321-100UG
APOSBIA4321-1MGEA 0 EUR InStock
APOSBIA4321-1MG APOSBIA4321-100UG
Aflatoxicol
Aflatoxicol
Formule: C₁₇H₁₄O₆
MW: 314,3 g/mol
Point de fusion: 268…269 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 29611-03-8
EINECS: 249-727-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité