Phomopsin A
Fournisseur: Apollo Scientific
BIA4325-1MG BIA4325-5MG
APOSBIA4325-1MGEA 488 EUR InStock
APOSBIA4325-1MG APOSBIA4325-5MG
Phomopsin A
Phomopsin A
Phomopsin A mycotoxin extracted from Phomopsis leptostromiformis.
  • Clear colourless solution at 10mg/ml in DMSO & 5 mg/ml in Methanol.
Formule: C₃₆H₄₅ClN₆O₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 64925-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité