Calcium chlorure dihydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Calcium chlorure à 2 molécules d'eau
APOSBIA4689-250GEA 36.4 EUR InStock
APOSBIA4689-250G
Calcium chlorure dihydraté
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité