Cetrimonium bromure
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Cétyl-N,N,N,-triméthylammonium bromureCétyltriméthylammonium bromureCTAB
APOSBIA6284-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSBIA6284-100G APOSBIA6284-500G
Cetrimonium bromure
Cetrimonium bromure
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011772
Numéro CAS: 57-09-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité