Zebularine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Deoxyuridine, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIA8416-100MG BIA8416-50MG
APOSBIA8416-100MGEA 161 EUR InStock
APOSBIA8416-100MG APOSBIA8416-50MG
Zebularine
Zebularine
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04973699
Numéro CAS: 3690-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité