Bacitracine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIB0106-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSBIB0106-5G APOSBIB0106-25G
Bacitracine
Bacitracine
Bacitracin is active against gram-positive bacteria.
  • Approx. 75,000 units/g
Formule: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
MW: 1421,60 g/mol
Point de fusion: 221…225 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062640
Numéro CAS: 1405-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité