Bafilamycin A1
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB0132-1MG BIB0132-5MG BIB0132-10MG
APOSBIB0132-1MGEA 374 EUR InStock
APOSBIB0132-1MG APOSBIB0132-5MG APOSBIB0132-10MG
Bafilamycin A1
Bafilamycin A1
Formule: C₃₅H₅₈O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06795130
Numéro CAS: 88899-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité