Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Biotin-N-succinimidyl ester

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSBIB101-100MGEA 183 EUR InStock
APOSBIB101-100MG
D-Biotin-N-succinimidyl ester
D-Biotin-N-succinimidyl ester
Conjugation for immunoassays Ref:Ngo,T.T.Lenhoff,H.M and Ivy.J(1982)Applied BiochemBiotech.7, 443-454


Formule: C₁₄H₁₉N₃O₅S
MW: 341,38 g/mol
Point de fusion: 212 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078531
Numéro CAS: 35013-72-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité