N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, BAPNA, BANI, Bz-DL-Arg-pNA·HCl
BIB1056-1G BIB1056-5G
APOSBIB1056-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSBIB1056-1G APOSBIB1056-5G
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Chromogenic substrate for trypsin and other proteolytic enzymes.
Formule: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
MW: 434,881 g/mol
Point de fusion: 272…276 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012846
Numéro CAS: 911-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité