Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIB1156-1GEA 328 EUR InStock
APOSBIB1156-1G APOSBIB1156-250MG
Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide)
Déoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]Déoxycholamide)
Formule: C₄₂H₇₅N₃O₁₅
MW: 862,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00161482
Numéro CAS: 86303-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité