Sodium-2-bromoethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB1184-100G BIB1184-1KG BIB1184-500G
APOSBIB1184-100GEA 43.7 EUR InStock
APOSBIB1184-100G APOSBIB1184-1KG APOSBIB1184-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Formule: C₂H₅BrO₃S
Point de fusion: 283 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007530
Numéro CAS: 4263-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité