Vert de bromocresol sel de sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Vert de bromocresol hydrosoluble
APOSBIB1187-5GEA 51 EUR InStock
APOSBIB1187-5G APOSBIB1187-25G APOSBIB1187-100G
Vert de bromocresol sel de sodium
Vert de bromocresol sel de sodium
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité