Phenyl-β-D-thioglucopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIB1429-500MG
APOSBIB1429-500MGEA 102 EUR InStock
APOSBIB1429-500MG
Phenyl-β-D-thioglucopyranoside
Phenyl-β-D-thioglucopyranoside
Formule: C₁₂H₁₆O₅S
MW: 272,317 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11045365
Numéro CAS: 2936-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité