4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Glc beta(1-4)Glc-β-pNP
BIB1431-100MG BIB1431-250MG BIB1431-500MG
APOSBIB1431-100MGEA 72.5 EUR InStock
APOSBIB1431-100MG APOSBIB1431-250MG APOSBIB1431-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside
Formule: C₁₈H₂₅NO₁₃
MW: 463,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069845
Numéro CAS: 3482-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité