α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB1433-1G BIB1433-500MG BIB1433-5G
APOSBIB1433-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSBIB1433-1G APOSBIB1433-500MG APOSBIB1433-5G
α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Point de fusion: 166 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065050
Numéro CAS: 7493-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité