4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: PNPX, 4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
BIB1436-1G BIB1436-250MG
APOSBIB1436-1GEA 116 EUR InStock
APOSBIB1436-1G APOSBIB1436-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
Formule: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,23 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00047519
Numéro CAS: 2001-96-9
EINECS: 217-897-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité