L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB1441-100MG BIB1441-250MG
APOSBIB1441-100MGEA 72.5 EUR InStock
APOSBIB1441-100MG APOSBIB1441-250MG
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₃·HCl
MW: 324,805 g/mol
Point de fusion: 283 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043262
Numéro CAS: 62480-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité