Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-(Diméthylamino)purine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSBIB1476-10GEA 430 EUR InStock
APOSBIB1476-10G
6-(Diméthylamino)purine
6-(Diméthylamino)purine
Inhibitor of protein and cyclin-dependent kinases.


Formule: C₇H₉N₅
MW: 163,1799 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005573
Numéro CAS: 938-55-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité