L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥99.5%, Ultrapure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
BIB2003-1KG BIB2003-250G BIB2003-500G
APOSBIB2003-1KGEA 219 EUR InStock
APOSBIB2003-1KG APOSBIB2003-250G APOSBIB2003-500G
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS) ≥99.5%, Ultrapure
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Biological buffer - useful range 6.5-7.9
  • Heavy metals:<5 ppm
  • pKa @ 20°C: 7.20 + 0.2
Formule: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Point de fusion: >277 °C
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..