n-Dodecyl-β-D-maltoside ≥99%, Ultrapure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB2010-1G BIB2010-5G BIB2010-10G
APOSBIB2010-1GEA 26.3 EUR InStock
APOSBIB2010-1G APOSBIB2010-5G APOSBIB2010-10G
n-Dodecyl-β-D-maltoside ≥99%, Ultrapure
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Non ionic detergent used to extract proteins
  • Absorbance (1%) 260nm, 100mg/10ml, not more than 0.1
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité