Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté
APOSBIB2012-250GEA 118 EUR InStock
APOSBIB2012-250G APOSBIB2012-1KG APOSBIB2012-500G
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213,25 g/mol
Point de fusion: 308 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité