MES sel de sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 2-Morpholinoethanesulphonate, Sodium 3-morpholin-1-ylethylsulphonate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-morpholinoethane-1-sulphonate, MES-Na
BIB2014-100G BIB2014-500G
APOSBIB2014-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES sel de sodium
MES sel de sodium
Formule: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065473
Numéro CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité