Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB3003-25G BIB3003-100G BIB3003-500G
APOSBIB3003-25GEA 37.9 EUR InStock
APOSBIB3003-25G APOSBIB3003-100G APOSBIB3003-500G
Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté ≥98%
Adenosine 5'-triphosphate sel disodique (ATP sel disodique) trihydraté
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
Point de fusion: 176 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150754
Numéro CAS: 51963-61-2
EINECS: 213-579-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité