β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate ≥98% (oxidised form)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: NADP sodium hydrate, 1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium monosodium salt xhydrate
BIB3013-1G
APOSBIB3013-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSBIB3013-1G
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate ≥98% (oxidised form)
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Formule: C₂₁H₂₇N₇NaO₁₇P₃·xH₂O
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150480
Numéro CAS: 698999-85-8
EINECS: 214-664-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité