β-Nicotinamide mononucleotide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen phosphate, beta-NMN, beta-Nicotinamide mononucleotide, beta-Nicotinamide Ribose monophosphate, β-Nicotinamide ribose monophosphate
BIB3016-250MG BIB3016-500MG BIB3016-1G
APOSBIB3016-250MGEA 87 EUR InStock
APOSBIB3016-250MG APOSBIB3016-500MG APOSBIB3016-1G
β-Nicotinamide mononucleotide
β-Nicotinamide mononucleotide
Formule: C₁₁H₁₅N₂O₈P
MW: 334,22 g/mol
Point de fusion: 166 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038748
Numéro CAS: 1094-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité