Brefeldin A
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIB3042-50MGEA 357 EUR InStock
APOSBIB3042-50MG APOSBIB3042-5MG APOSBIB3042-1G APOSBIB3042-10MG APOSBIB3042-25MG
Brefeldin A
Brefeldin A
BFA is a macrolide antiobiotic. Disrupts mechanism of Golgi apparatus.
Formule: C₁₆H₂₄O₄
MW: 280,4 g/mol
Point de fusion: 200…205 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083258
Numéro CAS: 20350-15-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité