Borrelidin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB3043-10MG BIB3043-1MG BIB3043-5MG
APOSBIB3043-10MGEA 1930 EUR InStock
APOSBIB3043-10MG APOSBIB3043-1MG APOSBIB3043-5MG
Borrelidin
Borrelidin
From Streptomyces sp.
Formule: C₂₈H₄₃NO₆
MW: 489,7 g/mol
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 7184-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité