5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: BCIP Red, Magenta™ phosphate
BIB6006-100MG BIB6006-1G BIB6006-500MG
APOSBIB6006-100MGEA 33.5 EUR InStock
APOSBIB6006-100MG APOSBIB6006-1G APOSBIB6006-500MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
Formule: C₈H₆BrClNO₄P·C₇H₉N
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210023
Numéro CAS: 6769-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité