5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6007-100MG BIB6007-1G BIB6007-500MG
APOSBIB6007-100MGEA 94.5 EUR InStock
APOSBIB6007-100MG APOSBIB6007-1G APOSBIB6007-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Formule: C₈H₄BrClKNO₄S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056929
Numéro CAS: 6578-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité