5-Bromo-DL-tryptophane
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB6018-1G BIB6018-2.5G
APOSBIB6018-1GEA 256 EUR InStock
APOSBIB6018-1G APOSBIB6018-2.5G
5-Bromo-DL-tryptophane
5-Bromo-DL-tryptophane
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Point de fusion: 264 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005648
Numéro CAS: 6548-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité