3-Carbethoxy-2-piperidone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-Piperidone-3-carboxylate, 2-Oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-Oxo-3-piperidinecarboxylate, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidone
BIB6023-100G BIB6023-250G BIB6023-25G
APOSBIB6023-100GEA 400 EUR InStock
APOSBIB6023-100G APOSBIB6023-250G APOSBIB6023-25G
3-Carbethoxy-2-piperidone
3-Carbethoxy-2-piperidone
Formule: C8H13NO3
MW: 171,1900 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006038
Numéro CAS: 3731-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité