meso-Erythritol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIB6050-1KGEA 75.7 EUR InStock
APOSBIB6050-1KG APOSBIB6050-500G
meso-Erythritol
meso-Erythritol
Formule: C₄H₁₀O₄
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 329…331 °C
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004710
Numéro CAS: 149-32-6
EINECS: 205-737-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité