D-(+)-Fucose
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-D-Fucose
BIB6052-1G
APOSBIB6052-1GEA 108 EUR InStock
APOSBIB6052-1G
D-(+)-Fucose
D-(+)-Fucose
Formule: C₆H₁₂O₅
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135603
Numéro CAS: 3615-37-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité