Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gentiobiose

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: β-D-Gentiobiose, β-Gentiobiose

BIB6054-1G BIB6054-2.5G BIB6054-5G
APOSBIB6054-1GEA 348 EUR InStock
APOSBIB6054-1G APOSBIB6054-2.5G APOSBIB6054-5G
Gentiobiose
Gentiobiose


Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198056
Numéro CAS: 554-91-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité