DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,6-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, (2R,3S,5S,6R)-3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxane-2,5-diol
BIB6059-10G BIB6059-1G BIB6059-5G
APOSBIB6059-10GEA 1010 EUR InStock
APOSBIB6059-10G APOSBIB6059-1G APOSBIB6059-5G
DL-Glyceraldehyde dimer 93+%
DL-Glyceraldehyde dimer
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070528
Numéro CAS: 23147-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité