Sodium glycocholate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Glycocholic acid, sodium salt hydrate, Sodium ((4R)-4-((3R,7R,10S,12S,13R,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoyl)glycinate, Glycocholic acid sodium
BIB6061-10G BIB6061-5G
APOSBIB6061-10GEA 77 EUR InStock
APOSBIB6061-10G APOSBIB6061-5G
Sodium glycocholate
Sodium glycocholate
Bile salt.
Formule: C₂₆H₄₂NNaO₆
MW: 487,60 g/mol
Point de fusion: 210…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036741
Numéro CAS: 863-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité