L-Histidinol dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Histidinol·2 HCl, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-1-ol dihydrochloride
BIB6064-10G BIB6064-5G
APOSBIB6064-10GEA 319 EUR InStock
APOSBIB6064-10G APOSBIB6064-5G
L-Histidinol dihydrochloride
L-Histidinol dihydrochloride
Formule: C₆H₁₃Cl₂N₃O
MW: 214,09 g/mol
Point de fusion: 198…201 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078058
Numéro CAS: 1596-64-1
EINECS: 216-482-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité