Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylindole-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
BIB6068-25G
APOSBIB6068-25GEA 679 EUR InStock
APOSBIB6068-25G
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044575
Numéro CAS: 7598-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité