myo-Inositol
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB6083-100G BIB6083-1KG BIB6083-500G
APOSBIB6083-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSBIB6083-100G APOSBIB6083-1KG APOSBIB6083-500G
myo-Inositol
myo-Inositol
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 222…227 °C
Densité: 0.63 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité