1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha,beta-D-Mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, (3S,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate
BIB6096-100G
APOSBIB6096-100GEA 179 EUR InStock
APOSBIB6096-100G
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Point de fusion: 68 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05864874
Numéro CAS: 25941-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité