D-(+)-Melezitose monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-(((2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3-diyl)bis(oxy))bis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) hydrate
BIB6097-100G BIB6097-250G BIB6097-50G
APOSBIB6097-100GEA 277 EUR InStock
APOSBIB6097-100G APOSBIB6097-250G APOSBIB6097-50G
D-(+)-Melezitose monohydrate
D-(+)-Melezitose monohydrate
Formule: C₁₈H₃₄O₁₇
MW: 522,453 g/mol
Point de fusion: 156 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149448
Numéro CAS: 10030-67-8
EINECS: 209-894-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité