DL-Methionine sulphoxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
BIB6099-10G BIB6099-5G
APOSBIB6099-10GEA 109 EUR InStock
APOSBIB6099-10G APOSBIB6099-5G
DL-Methionine sulphoxide
DL-Methionine sulphoxide
Formule: C₅H₁₁NO₃S
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 240 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002620
Numéro CAS: 62697-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité